4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,2-Bis(4-aminophenyl)hexafluoropropane
310990010 310990050
ACRO310990010EA 810 NOK
ACRO310990010 ACRO310990050
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
Formel: C₁₅H₁₂F₆N₂
MW: 334,2600 g/mol
Smeltepunkt: 195…199 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00039146
CAS-nummer: 1095-78-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 199 °C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %