Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
367010100 367010500
ACRO367010100EA 2075 NOK
ACRO367010100 ACRO367010500
Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 90%
Methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Formel: C₈H₁₂O₃
Kokepunkt: 50 °C (,2 mmHg)
Tetthet: 1,109 g/cm³
Flash punkt: 85 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00077699
CAS-nummer: 41302-34-5
EINECS: 255-306-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 % may occur as tautomers