4-(2-Pyridylazo)resorcinol 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
418590010 418590050 418590250
ACRO418590010EA 440 NOK
ACRO418590010 ACRO418590050 ACRO418590250
4-(2-Pyridylazo)resorcinol 97+%
4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Formel: C₁₁H₉N₃O₂
MW: 215,21 g/mol
Smeltepunkt: 188 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00044237
CAS-nummer: 1141-59-9
EINECS: 214-528-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.0 %