(S)-(-)-Menthyltoluene-4-sulphinate ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (1R,2S,5R)-(-)-Menthyl (S)-p-toluenesulphinate, (S)-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl) 4-methylbenzenesulphinate
M1044-25G M1044-5G
TCIAM1044-25GEA 4675 NOK
TCIAM1044-25G TCIAM1044-5G
(S)-(-)-Menthyltoluene-4-sulphinate ≥98.0% (by HPLC)
(S)-(-)-Menthyltoluene-4-sulphinate
Formel: C₁₇H₂₆O₂S
MW: 294,4521 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00010192
CAS-nummer: 1517-82-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1858c10b16e9ab82d016ce910e23edde41491d3d&vid=1858c10b16e9ab82d016ce910e23edde41491d3d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 100.0 to 106.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -195.0 to -205.0 deg (C=2, Acetone)