Sulphur trioxide pyridine complex zS
Leverandør: Merck
Warning
MQ200
8.18112.0100 8.18112.9020C
8.18112.0100EA 755 NOK
8.18112.0100 8.18112.9020C
Sulphur trioxide pyridine complex zS
Sulphur trioxide pyridine complex
Formel: C₅H₅NO₃S
MW: 159.16 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012437
CAS-nummer: 26412-87-3
EINECS: 247-683-3
FN: 3261
ADR: 8 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 155 - 165 °C
Molar Mass 159.16 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH (H2O) acidic
Ignition Point 350 °C