cis-2,6-Dimethylmorpholine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
371840250 371841000 371845000
ACRO371840250EA 745 NOK
ACRO371840250 ACRO371841000 ACRO371845000
cis-2,6-Dimethylmorpholine 97%
cis-2,6-Dimethylmorpholine
Formel: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Smeltepunkt: –85 °C
Flash punkt: 41 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00078428
CAS-nummer: 6485-55-8
EINECS: 229-353-0
FN: 2734
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≤2 % Trans-2,6-dimethylmorpholine