cis-2,6-Dimethylmorpholine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D0746-25ML D0746-500ML
TCIAD0746-25MLEA 620 NOK
TCIAD0746-25ML TCIAD0746-500ML
cis-2,6-Dimethylmorpholine ≥97.0% (by GC)
cis-2,6-Dimethylmorpholine
Formel: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Kokepunkt: 147°C
Flash punkt: 43°C
MDL nummer: MFCD00078428
CAS-nummer: 6485-55-8
EINECS: 229-353-0
FN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e4746cd59c2abe661a1755a25f5511866e7eb9d&vid=1e4746cd59c2abe661a1755a25f5511866e7eb9d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %