4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Oxo-1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
134900050 134900250
ACRO134900050EA 565 NOK
ACRO134900050 ACRO134900250
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Formel: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,24 g/mol
Smeltepunkt: 114…119 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00044816
CAS-nummer: 25115-74-6
EINECS: 246-631-7
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
GC ≥96.0 %