2-Amino-5-phenylpyrazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
A1684-1G A1684-5G
TCIAA1684-1GEA 875 NOK
TCIAA1684-1G TCIAA1684-5G
2-Amino-5-phenylpyrazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-5-phenylpyrazine
Formel: C₁₀H₉N₃
MW: 171,1986 g/mol
MDL nummer: MFCD01646266
CAS-nummer: 13535-13-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4b56afb7e3ce0d636043c0dc057c3d2fe59fbb5&vid=c4b56afb7e3ce0d636043c0dc057c3d2fe59fbb5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C