Hansker, for generell bruk, ActivArmr® Hycron®
Leverandør: Ansell
27-600/9 27-810/10 27-600/10 27-600/8 27-607/10 27-607/8 27-607/9 27-805/10 27-805/9 27-805/11 27-600/11 27-607/11
ANSE27-600/9EA 815 NOK
ANSE27-600/9 ANSE27-810/10 ANSE27-600/10 ANSE27-600/8 ANSE27-607/10 ANSE27-607/8 ANSE27-607/9 ANSE27-805/10 ANSE27-805/9 ANSE27-805/11 ANSE27-600/11 ANSE27-607/11
Hansker, for generell bruk, ActivArmr® Hycron®
Hansker
These cotton jersey gloves are either available with a ¾ dipped or a full nitrile coating.
  • Three times more durable than heavy-duty leather: Ideal for rough environments
  • Special nitrile formulation offers superior resistance to sharp and abrasive materials
  • Provides excellent barrier to grease and oil, and does not degrade like leather or cotton
  • Made without silicone: Guaranteed clean for metal and motor manufacturing
  • Anti-static according to EN 1149
  • Wide selection of cuff styles and length allows you to chose the optimum glove for your particular
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell 27-810 27-600 27-607 27-805 27-805 27-805
Ambidekstral/håndspesifikk Håndspesifikk Håndspesifikk Håndspesifikk Håndspesifikk Håndspesifikk Håndspesifikk
Environmentally Preferable
Engangs/flergangs gjenbrukbar gjenbrukbar gjenbrukbar gjenbrukbar gjenbrukbar gjenbrukbar
Liner material Bomull Bomull Bomull Bomull Bomull Bomull
Finish Fully coated ¾ dipped ¾ dipped Fully coated Fully coated Fully coated
Cuff style Sikkerhet Strikket håndledd Sikkerhet Sikkerhet Sikkerhet Sikkerhet
EN norm EN 388 (4121B) EN 388 (4121B) EN 388 (4121B) EN 388 (4121B) EN 388 (4121B) EN 388 (4121B)
Antistatisk + + + + + +