2,4,6-Trimethylphenylboronic acid ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid, (2,4,6-Trimethylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,4,6-trimethylphenyl)borane
T1960-1G T1960-5G
TCIAT1960-1GEA 380 NOK
TCIAT1960-1G TCIAT1960-5G
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid ≥98.0% (by HPLC)
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01 g/mol
MDL nummer: MFCD00236060
CAS-nummer: 5980-97-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=521e665a6d2dd56c7b1eb83598ec91dbc50aa0b7&vid=521e665a6d2dd56c7b1eb83598ec91dbc50aa0b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%