Kaliumtetrahydroborat ≥98.0% (V)
Leverandør: TCI
Danger
P1681-100G P1681-25G
TCIAP1681-100GEA 970 NOK
TCIAP1681-100G TCIAP1681-25G
Kaliumtetrahydroborat ≥98.0% (V)
Potassium tetrahydroborate
Formel: H₄BK
Smeltepunkt: 500 °C
Tetthet: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011396
CAS-nummer: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
FN: 1870
ADR: 4.3,I
Merck Indeks: 14,07616
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=714f9a9fb6ac4954510dc2a61a307ac0e7893e04&vid=714f9a9fb6ac4954510dc2a61a307ac0e7893e04&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gasburet method) min. 98.0 %
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 95.0 %