4,5-Dibromo-o-xylene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene, 4,5-Dibromo-1,2-dimethylbenzene
D2272-25G D2272-5G
TCIAD2272-25GEA 2075 NOK
TCIAD2272-25G TCIAD2272-5G
4,5-Dibromo-o-xylene ≥98.0% (by GC)
4,5-Dibromo-o-xylene
Formel: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Kokepunkt: 278°C
MDL nummer: MFCD00082743
CAS-nummer: 24932-48-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66cd41db404d7db9dfc32503fbeb1329edf0a566&vid=66cd41db404d7db9dfc32503fbeb1329edf0a566&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C