2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Bromo-2,4,6-triisopropylbenzene
B3513-25G B3513-5G
TCIAB3513-25GEA 1025 NOK
TCIAB3513-25G TCIAB3513-5G
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene ≥95.0% (by GC)
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene
Formel: C₁₅H₂₃Br
MW: 283,25 g/mol
Kokepunkt: 148°C
MDL nummer: MFCD00051547
CAS-nummer: 21524-34-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8837ec13213d14e4b20563d6bb747da1bee3118&vid=c8837ec13213d14e4b20563d6bb747da1bee3118&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %