1-Bromo-3,5-dimethyladamantane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Bromo-3,5-dimethyltricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Memantine Related Compound D
B1821-25G B1821-5G
TCIAB1821-25GEA 1525 NOK
TCIAB1821-25G TCIAB1821-5G
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
Formel: C₁₂H₁₉Br
MW: 243,19 g/mol
Kokepunkt: 273°C
Flash punkt: 109°C
MDL nummer: MFCD00077197
CAS-nummer: 941-37-7
EINECS: 213-378-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fcbb48bef37efb7afd25ab51225d152d4cb6ac7&vid=0fcbb48bef37efb7afd25ab51225d152d4cb6ac7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %