4-Bromo-2-furaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
4-Bromofurfural, 4-Bromofuran-2-carbaldehyde
B1816-1G
B1816-5G
TCIAB1816-1GEA
2350
NOK
TCIAB1816-1G
TCIAB1816-5G
4-Bromo-2-furaldehyde ≥97.0% (by GC)
4-Bromo-2-furaldehyde
Formel:
C₅H₃BrO₂ MW: 174,98 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00671504 CAS-nummer: 21921-76-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 53.0 to 57.0 deg-C |