4-brom-2-klor-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3057-25G B3057-5G
TCIAB3057-25GEA 1375 NOK
TCIAB3057-25G TCIAB3057-5G
4-brom-2-klor-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
4-brom-2-klor-α,α,α-trifluortoluen
Formel: C₇H₃BrClF₃
MW: 259,45 g/mol
MDL nummer: MFCD08459292
CAS-nummer: 467435-07-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2dcfd98b2046ab11b7df40c7617349dbc32adc2&vid=f2dcfd98b2046ab11b7df40c7617349dbc32adc2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %