2-Bromo-4,6-dichloroaniline ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B2197-25G B2197-5G
TCIAB2197-25GEA 2125 NOK
TCIAB2197-25G TCIAB2197-5G
2-Bromo-4,6-dichloroaniline ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-4,6-dichloroaniline
Formel: C₆H₄BrCl₂N
MW: 240,91 g/mol
Kokepunkt: 273°C
Smeltepunkt: 77…78 °C
MDL nummer: MFCD00040936
CAS-nummer: 697-86-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8108fdde34cfe44ce5343ed8e485402cd005ef49&vid=8108fdde34cfe44ce5343ed8e485402cd005ef49&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C