ω-Bromacetofenon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: α-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide, 2-Bromoacetophenone
B0535-100G B0535-25G
TCIAB0535-100GEA 1850 NOK
TCIAB0535-100G TCIAB0535-25G
ω-Bromacetofenon ≥98.0% (by GC)
ω-Bromacetofenon
Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
MW: 199,05 g/mol
Kokepunkt: 135°C
Smeltepunkt: 50 °C
Tetthet: 1,647 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: ≥ 112 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000195
CAS-nummer: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
FN: 2645
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,01402
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bbe81b3062537887d6fe4bd1987fd4983720c70&vid=8bbe81b3062537887d6fe4bd1987fd4983720c70&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency