2-brombensoyl klorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
B1238-25G B1238-250G
TCIAB1238-25GEA 865 NOK
TCIAB1238-25G TCIAB1238-250G
2-brombensoyl klorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-brombensoyl klorid
Formel: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Kokepunkt: 245°C
Smeltepunkt: 11 °C
Tetthet: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000655
CAS-nummer: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
FN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13d778447b7a346537a64e20c9e6369679ac4042&vid=13d778447b7a346537a64e20c9e6369679ac4042&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %