1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
B1753-10G B1753-25G
TCIAB1753-10GEA 350 NOK
TCIAB1753-10G TCIAB1753-25G
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₃BrF₆
MW: 293,01 g/mol
Kokepunkt: 151°C
Smeltepunkt: –16 °C
Tetthet: 1,7048 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 110°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000381
CAS-nummer: 328-70-1
EINECS: 206-334-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de30a43f490cea74eef7eeae6df7be500e33b033&vid=de30a43f490cea74eef7eeae6df7be500e33b033&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %