2-Bromophenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Bromo-2-isocyanatobenzene
I0498-25G I0498-5G
TCIAI0498-25GEA 4300 NOK
TCIAI0498-25G TCIAI0498-5G
2-Bromophenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
2-Bromophenyl isocyanate
Formel: C₇H₄BrNO
MW: 198,02 g/mol
Kokepunkt: 62 - 64 °C (0,5 -rr)
Tetthet: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 107°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001995
CAS-nummer: 1592-00-3
FN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfeeefe9ccbf53e80b3c0c2911d3f6ea56f168a7&vid=bfeeefe9ccbf53e80b3c0c2911d3f6ea56f168a7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %