1-Brom-2-metoksyetan ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromoethyl methyl ether
B1242-25G B1242-250G
TCIAB1242-25GEA 460 NOK
TCIAB1242-25G TCIAB1242-250G
1-Brom-2-metoksyetan ≥95.0% (by GC)
1-Brom-2-metoksyetan
Formel: BrH₂CCH₂OCH₃
MW: 138,99 g/mol
Kokepunkt: 114°C
Tetthet: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 28°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000236
CAS-nummer: 6482-24-2
EINECS: 229-339-4
FN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed7d1608900732e25427fece9e7bf942f450ca5e&vid=ed7d1608900732e25427fece9e7bf942f450ca5e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %