(3-Bromopropyl)trimethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Trimethoxy(3-bromopropyl)silane, 3-(Trimethoxysilyl)propylbromide
B3289-5G B3289-25G
TCIAB3289-5GEA 1150 NOK
TCIAB3289-5G TCIAB3289-25G
(3-Bromopropyl)trimethoxysilane ≥98.0% (by GC)
(3-Bromopropyl)trimethoxysilane
Formel: BrH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 243,17 g/mol
Flash punkt: 82°C
MDL nummer: MFCD00053894
CAS-nummer: 51826-90-5
EINECS: 257-453-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0195eda0b83bcec1b789e8bbe4b7fdef874df29d&vid=0195eda0b83bcec1b789e8bbe4b7fdef874df29d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %