2-Bromobenzyl alcohol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (2-Bromophenyl)methanol
B1294-100G B1294-25G
TCIAB1294-100GEA 2050 NOK
TCIAB1294-100G TCIAB1294-25G
2-Bromobenzyl alcohol ≥99.0% (by GC)
2-Bromobenzyl alcohol
Formel: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Kokepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 80…82 °C
MDL nummer: MFCD00004600
CAS-nummer: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2022e5ffccfabf9affb6fbdeb042d91606fd13df&vid=2022e5ffccfabf9affb6fbdeb042d91606fd13df&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C