2-Bromothioanisole ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Bromo-2-(methylthio)benzene, 2-Bromophenyl methyl sulphide, (2-Bromophenyl)(methyl)sulphane
B2023-25G B2023-5G
TCIAB2023-25GEA 1850 NOK
TCIAB2023-25G TCIAB2023-5G
2-Bromothioanisole ≥96.0% (by GC)
2-Bromothioanisole
Formel: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Kokepunkt: 256°C
Smeltepunkt: –24,5 °C
Tetthet: 1,5135 g/cm³ (16 °C)
MDL nummer: MFCD00000066
CAS-nummer: 19614-16-5
EINECS: 243-183-4
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=596dfd4d85f3fae2c06bd54224efb28933d1d586&vid=596dfd4d85f3fae2c06bd54224efb28933d1d586&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %