5,6-Epoxy-1-hexene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1,2-Epoxy-5-hexene
E0410-25G E0410-5G
TCIAE0410-25GEA 2225 NOK
TCIAE0410-25G TCIAE0410-5G
5,6-Epoxy-1-hexene ≥96.0% (by GC)
5,6-Epoxy-1-hexene
Formel: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Kokepunkt: 121°C
Smeltepunkt: –156 °C
Tetthet: 0,869 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 15°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010051
CAS-nummer: 10353-53-4
EINECS: 233-771-9
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fec2aa6ee98da0970d989d1cb2925ba93703f3f&vid=6fec2aa6ee98da0970d989d1cb2925ba93703f3f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %