1,2-Epoxybutane ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B0719-25ML B0719-500ML B0719-100ML
TCIAB0719-25MLEA 260 NOK
TCIAB0719-25ML TCIAB0719-500ML TCIAB0719-100ML
1,2-Epoxybutane ≥99.0% (by GC)
1,2-Epoxybutane
Formel: C₄H₈O
Kokepunkt: 63 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –130 °C
Tetthet: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -22°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005153
CAS-nummer: 106-88-7
EINECS: 203-438-2
FN: 3022
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff51ece749bb292a8923432b669479843963af95&vid=ff51ece749bb292a8923432b669479843963af95&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %