trans-2-Undekenal ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (E)-2-Undecenal
U0046-5ML U0046-25ML
TCIAU0046-5MLEA 300 NOK
TCIAU0046-5ML TCIAU0046-25ML
trans-2-Undekenal ≥93.0% (by GC)
2-Undekenal
Formel: C₁₁H₂₀O
MW: 168,28 g/mol
Flash punkt: 120°C
MDL nummer: MFCD00014680
CAS-nummer: 53448-07-0
EINECS: 258-559-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b5156b0c6e7c291ebf1106e421d184eb609f123&vid=7b5156b0c6e7c291ebf1106e421d184eb609f123&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %