5-Nitro-2-furaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
5-Nitrofurfural
N0387-25G
N0387-5G
TCIAN0387-25GEA
1100
NOK
TCIAN0387-25G
TCIAN0387-5G
5-Nitro-2-furaldehyde ≥98.0% (by GC)
5-Nitro-2-furaldehyde
Formel:
C₅H₃NO₄ MW: 141,08 g/mol Kokepunkt: 272 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 35 °C Tetthet: 1,34 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00003230 CAS-nummer: 698-63-5 EINECS: 211-816-3 FN: 1325 ADR: 4.1,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |