2,3,5-Trichloropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,3,5-TCP
T1479-25G T1479-250G
TCIAT1479-25GEA 340 NOK
TCIAT1479-25G TCIAT1479-250G
2,3,5-Trichloropyridine ≥98.0% (by GC)
2,3,5-Trichloropyridine
Formel: C₅H₂Cl₃N
MW: 182,44 g/mol
Kokepunkt: 220°C
MDL nummer: MFCD00043007
CAS-nummer: 16063-70-0
EINECS: 407-270-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcb7e9cdb83095f7782c36042061d101d8717298&vid=dcb7e9cdb83095f7782c36042061d101d8717298&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 49.0 deg-C