Trichloro(phenyl)silane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Phenyltrichlorosilane
P0240-25G P0240-500G
TCIAP0240-25GEA 220 NOK
TCIAP0240-25G TCIAP0240-500G
Trichloro(phenyl)silane ≥98.0% (by GC)
Trichloro(phenyl)silane
Formel: C₆H₅Cl₃Si
MW: 211,55 g/mol
Kokepunkt: 201°C
Smeltepunkt: –40 °C
Tetthet: 1,315 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 91°C
MDL nummer: MFCD00000479
CAS-nummer: 98-13-5
EINECS: 202-640-8
FN: 1804
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18fd8e484900fb37f1da954108c3a44c3b391cf3&vid=18fd8e484900fb37f1da954108c3a44c3b391cf3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %