3,6-Diklorpyridazin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D1465-25G D1465-500G
TCIAD1465-25GEA 230 NOK
TCIAD1465-25G TCIAD1465-500G
3,6-Diklorpyridazin ≥98.0% (by GC)
3,6-Diklorpyridazin
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Kokepunkt: 89 - 91 °C (0,2 -rr)
Smeltepunkt: 70 °C
Tetthet: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006466
CAS-nummer: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea1d188683e53a57b94a516d1158ac166c91e11f&vid=ea1d188683e53a57b94a516d1158ac166c91e11f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency