2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
398290050 398290010
ACRO398290050EA 3050 NOK
ACRO398290050 ACRO398290010
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Kokepunkt: 109 °C (11 mmHg)
Smeltepunkt: 26…28 °C
Tetthet: 1,39 g/cm³
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00023197
CAS-nummer: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %