2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D3613-1G D3613-25G D3613-5G
TCIAD3613-1GEA 405 NOK
TCIAD3613-1G TCIAD3613-25G TCIAD3613-5G
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Kokepunkt: 109°C
Smeltepunkt: 26 °C
Tetthet: 1,39 g/cm³ (25 °C)
MDL nummer: MFCD00023197
CAS-nummer: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17b1833fe7179da6c04de6b7736474f0eeb3eba6&vid=17b1833fe7179da6c04de6b7736474f0eeb3eba6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %