1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,8-Dichloroanthraquinone, 1,8-Dichloroanthracene-9,10-dione
D0329-25G D0329-250G
TCIAD0329-25GEA 500 NOK
TCIAD0329-25G TCIAD0329-250G
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone ≥95.0% (by GC)
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone
Formel: C₁₄H₆Cl₂O₂
MW: 277,11 g/mol
MDL nummer: MFCD00001191
CAS-nummer: 82-43-9
EINECS: 201-420-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e064e9da82bb107d9bfdbceb024ea2577f39c10&vid=1e064e9da82bb107d9bfdbceb024ea2577f39c10&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 201.0 to 206.0 deg-C