Kloracetamid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Chloroacetamide
C0086-25G C0086-500G
TCIAC0086-25GEA 220 NOK
TCIAC0086-25G TCIAC0086-500G
Kloracetamid ≥98.0% (by GC)
Kloracetamid
Formel: C₂H₄ClNO
MW: 93,51 g/mol
Kokepunkt: 225°C
Smeltepunkt: 115…117 °C
Tetthet: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 170 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008027
CAS-nummer: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,02110
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de851f0e55aa7afcea4b57628c6377716e9d8dfb&vid=de851f0e55aa7afcea4b57628c6377716e9d8dfb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency