2-Chloro-3-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C2447-25G C2447-5G
TCIAC2447-25GEA 2200 NOK
TCIAC2447-25G TCIAC2447-5G
2-Chloro-3-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
MW: 131,54 g/mol
Kokepunkt: 80°C
Flash punkt: 63°C
MDL nummer: MFCD03095302
CAS-nummer: 17282-04-1
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c83e6f41e3db0aa33dba382f318a82442dd6008&vid=2c83e6f41e3db0aa33dba382f318a82442dd6008&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %