2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine
D3374-25G D3374-5G
TCIAD3374-25GEA 1975 NOK
TCIAD3374-25G TCIAD3374-5G
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Formel: C₄HCl₂FN₂
MW: 166,97 g/mol
Kokepunkt: 80°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00233551
CAS-nummer: 2927-71-1
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b14843fbcbaf465eb1a83c02296d65d948b79ddf&vid=b14843fbcbaf465eb1a83c02296d65d948b79ddf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C