2-Chloro-3-iodopyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2193-1G C2193-5G
TCIAC2193-1GEA 220 NOK
TCIAC2193-1G TCIAC2193-5G
2-Chloro-3-iodopyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-3-iodopyridine
Formel: C₅H₃ClIN
MW: 239,44 g/mol
MDL nummer: MFCD00661298
CAS-nummer: 78607-36-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3480ec77c7bc490c5fcc9401213aecfb46161f9f&vid=3480ec77c7bc490c5fcc9401213aecfb46161f9f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C