2-Chloroethyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Isocyanic acid 2-Chloroethyl ester
I0293-25G I0293-5G
TCIAI0293-25GEA 1075 NOK
TCIAI0293-25G TCIAI0293-5G
2-Chloroethyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
2-Chloroethyl isocyanate
Formel: C₃H₄ClNO
MW: 105,52 g/mol
Kokepunkt: 135°C
Tetthet: 1,24 g/cm³ (15 °C)
Flash punkt: 56°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002043
CAS-nummer: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
FN: 2478
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e43dba3520556f5d4f2f667bc1b5ae02b80a637&vid=5e43dba3520556f5d4f2f667bc1b5ae02b80a637&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %