2,3-Dichlorophenyl isocyanate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Isocyanic acid 2,3-Dichlorophenyl ester
I0499-5G I0499-1G
TCIAI0499-5GEA 690 NOK
TCIAI0499-5G TCIAI0499-1G
2,3-Dichlorophenyl isocyanate ≥97.0% (by GC)
2,3-Dichlorophenyl isocyanate
Formel: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Kokepunkt: 66°C
Tetthet: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002000
CAS-nummer: 41195-90-8
EINECS: 255-253-1
FN: 2250
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a62bbc2137d9b9140f91d2abb2900b430baa528&vid=8a62bbc2137d9b9140f91d2abb2900b430baa528&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %