2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 5-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
A1557-25G A1557-5G
TCIAA1557-25GEA 1225 NOK
TCIAA1557-25G TCIAA1557-5G
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₄ClN₃O₂
MW: 173,56 g/mol
MDL nummer: MFCD00092011
CAS-nummer: 5409-39-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ade75f1ca691aadc9841f9111bd9a7ca32550a7&vid=5ade75f1ca691aadc9841f9111bd9a7ca32550a7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C