2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D3721-25G D3721-5G
TCIAD3721-25GEA 3025 NOK
TCIAD3721-25G TCIAD3721-5G
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formel: C₄HCl₂N₃O₂
MW: 193,98 g/mol
Kokepunkt: 139°C
Smeltepunkt: 29,3 °C
Tetthet: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00127867
CAS-nummer: 49845-33-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e13203cde318768265384533b3246f59f2058ca7&vid=e13203cde318768265384533b3246f59f2058ca7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %