3-Chloro-6-methoxypyridazine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2376-25G C2376-5G
TCIAC2376-25GEA 2850 NOK
TCIAC2376-25G TCIAC2376-5G
3-Chloro-6-methoxypyridazine ≥97.0% (by GC)
3-Chloro-6-methoxypyridazine
Formel: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,56 g/mol
Kokepunkt: 175°C
Smeltepunkt: 91 °C
MDL nummer: MFCD00006467
CAS-nummer: 1722-10-7
EINECS: 217-019-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6d2bc83721fa6e251709228b66b27d9b742b337&vid=e6d2bc83721fa6e251709228b66b27d9b742b337&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C