Klorfenolrødt ≥93.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
C0245-1G C0245-5G
TCIAC0245-1GEA 230 NOK
TCIAC0245-1G TCIAC0245-5G
Klorfenolrødt ≥93.0% (by HPLC)
Klorfenolrødt
Formel: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
Smeltepunkt: ∼261 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005877
CAS-nummer: 4430-20-0
EINECS: 224-619-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9b190b4b4f823ca678a2bd7ef504f8e35116e59&vid=c9b190b4b4f823ca678a2bd7ef504f8e35116e59&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Absorbance min. 0.520 (4 mg/L, pH7.0, 573.0 to 577.0 nm)
Transition interval (pH) (yellow)5.0 to 6.6 (red purple)