2'-Methylacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone, 1-(o-Tolyl)ethanone
M0172-25ML M0172-500ML
TCIAM0172-25MLEA 555 NOK
TCIAM0172-25ML TCIAM0172-500ML
2'-Methylacetophenone ≥98.0% (by GC)
2'-Methylacetophenone
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Kokepunkt: 216°C
Tetthet: 1,0262 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 76°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008734
CAS-nummer: 577-16-2
EINECS: 209-408-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=426cb921b05ebd3312192c01be4097714ba59c3f&vid=426cb921b05ebd3312192c01be4097714ba59c3f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %