Propylenkarbonat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
P0525-25G P0525-500G
TCIAP0525-25GEA 230 NOK
TCIAP0525-25G TCIAP0525-500G
Propylenkarbonat ≥98.0% (by GC)
Propylenkarbonat
Formel: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Kokepunkt: 242°C
Smeltepunkt: -49°C
Tetthet: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 132°C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005385
CAS-nummer: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd4f74a96ae6d9c8ed1a11d6e5993155eefbc650&vid=dd4f74a96ae6d9c8ed1a11d6e5993155eefbc650&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %