1-Ethyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Ethyl-2-pyrrolidinone, N-Ethyl-2-pyrrolidone, 1-Ethylpyrrolidin-2-one
E0358-25ML E0358-250ML
TCIAE0358-25MLEA 230 NOK
TCIAE0358-25ML TCIAE0358-250ML
1-Ethyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
1-Ethyl-2-pyrrolidone
Formel: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Kokepunkt: 218°C
Tetthet: 0,9979 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 76°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003199
CAS-nummer: 2687-91-4
EINECS: 220-250-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a11315fa3c152bb352f16217ef767af41c0ae7f&vid=9a11315fa3c152bb352f16217ef767af41c0ae7f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %