Dibenzosuberone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-one, 5-Dibenzosuberone, Dibenzo[b,f]cycloheptan-1-one
D1801-25G
D1801-100G
TCIAD1801-25GEA
230
NOK
TCIAD1801-25G
TCIAD1801-100G
Dibenzosuberone ≥98.0% (by GC)
Dibenzosuberone
Formel:
C₁₅H₁₂O MW: 208,26 g/mol Kokepunkt: 148°C Smeltepunkt: 31…34 °C Tetthet: 1,1635 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00003587 CAS-nummer: 1210-35-1 EINECS: 214-912-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |